Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 mol/l in wässriger Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tris(1,10-phenanthrolin-N1,N10)eisensulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.09193.0100 1.09193.0500
1.09193.0100EA 70.2 EUR
1.09193.0100 1.09193.0500
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 mol/l in wässriger Lösung, Supelco®
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)
Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00036428
CAS-Nummer: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)