Alkaliblau (C.I. 42765) Indikator, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.09196.0025
1.09196.0025EA 91.4 EUR
1.09196.0025
Alkaliblau (C.I. 42765) Indikator, Supelco®
Alkaliblau (C.I. 42765)
Formel: C₃₇H₂₉N₃O₃S
Molecular Weight: 595,73 g/mol
MDL: MFCD00083221
CAS-Nummer: 1324-76-1
EINECS: 215-385-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 595.73 g/mol