Papanicolaous Lösung 3b (Polychromlösung EA50) Verwendung in der nuklearen Färbung, für Zytologie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
1.09272.0500 1.09272.2500 1.09272.9025 1.09272.0000 1.09272.1000 1.09272.1022 1.09272.9180
1.09272.0500EA 59.5 EUR
1.09272.0500 1.09272.2500 1.09272.9025 1.09272.0000 1.09272.1000 1.09272.1022 1.09272.9180
Papanicolaous Lösung 3b (Polychromlösung EA50) Verwendung in der nuklearen Färbung, für Zytologie, Sigma-Aldrich®
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 1987
ADR: 3,II
IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Suitability for microscopy (Vaginal smear) passes test
Nuclei blue to dark violet
Cyanophilic cytoplasm blue-green
Eosinophilic cytoplasm pink