Wright's Färbung für die Färbung in der Mikroskopie, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400

1.09278.0025 1.09278.1000 1.09278.0000
1.09278.0025EA 104 EUR
1.09278.0025 1.09278.1000 1.09278.0000
Wright's Färbung für die Färbung in der Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Wright's Färbung
Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082143
CAS-Nummer: 68988-92-1
EINECS: 273-541-5
IVDLogo

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR