Schwefelsäure 40%, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.09286.2500
1.09286.2500EA 92.2 EUR
1.09286.2500
Schwefelsäure 40%, Supelco®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,38
Dichte: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -68 °C
Boiling Point 119 °C
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR