Calciumacetat xHydrat, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Calciumdi(acetat) Hydrat, Essigsäure Calciumsalz Hydrat, Calciumacetat Hydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.09325.0500
1.09325.0500EA 70.7 EUR
1.09325.0500
Calciumacetat xHydrat, Supelco®
Calciumacetat xHydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150019
CAS-Nummer: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 400 g/l (0 °C)
Molar Mass 158.17 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.5 g/cm3 (20 °C)
pH 7.2 - 7.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 680 - 730 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR