n-Heptadecan Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-heptadecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09604.0005
1.09604.0005EA 270 EUR
1.09604.0005
n-Heptadecan Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®
n-Heptadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Molecular Weight: 240,47 g/mol
Siedepunkt: 302,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21,2 °C
Dichte: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009002
CAS-Nummer: 629-78-7
EINECS: 211-108-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 22 °C
Molar Mass 240.47 g/mol
Boiling Point 302 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 148 °C
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Viscosity kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)