n-Tetradecan Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tetradecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09608.0005
1.09608.0005EA 270 EUR
1.09608.0005
n-Tetradecan Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®
n-Tetradecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₂CH₃
Molecular Weight: 198,39 g/mol
Siedepunkt: 253,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 0,7628 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 102 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008986
CAS-Nummer: 629-59-4
EINECS: 211-096-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03064a29015d1e810f1e4350a7a6cd2dfe4713fd&vid=f4838a5686fe033622495a3bf280963555654d9a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 0.0001 g/l (20 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 198.39 g/mol
Boiling Point 254 °C
Vapor Pressure 1.55 Pa (25 °C)
Flash Point 102 °C
Explosion Limit 0.5 - 6.5 %(V)
Density 0.76 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 202 °C
Viscosity kinematic 3 mm2/s (40 °C)