Referenzsubstanzen
Lieferant: Merck
1.09602.0005 1.09637.0005 1.09743.0005
1.09602.0005EA 281 EUR
1.09602.0005 1.09637.0005 1.09743.0005
Referenzsubstanzen
Standards Gaschromatographie-Standards
Referenzsubstanzen können für die Identifizierung von unbekannten Verbindungen in einem Gaschromatogramm oder als Standards in quantitativen GC-Analysen verwendet werden. Sie dienen auch zur Charakterisierung von GC-Säuleneigenschaften.
  • Weitgehend frei von Isomeren
  • Besonders reine Substanzen
  • Assay in der Regel über 99,5 %