1-(Trimethylsilyl)imidazol für die Gaschromatographie, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazol, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazol, N-(Trimethylsilyl)imidazol, TMSI

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.09771.0005
1.09771.0005EA 173 EUR
1.09771.0005
1-(Trimethylsilyl)imidazol für die Gaschromatographie, Supelco®
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Formel: C₆H₁₂N₂Si
Molecular Weight: 140,26 g/mol
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 61 °C
MDL: MFCD00005280
CAS-Nummer: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) Risk of violent reaction.
Melting Point -42 °C
Molar Mass 140.25 g/mol
Boiling Point 212 °C (decomposition)
Flash Point 61 °C DIN 51755 Part 1
Density 0.95 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 540 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 2.5 mm2/s (25 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR