Gold-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Au in 12,7%iger Salzsäure (aus HAuCl4) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.09868.0001
1.09868.0001EA 308 EUR
1.09868.0001
Gold-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Au in 12,7%iger Salzsäure (aus HAuCl4) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Standards Kationischer Standards Gold-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST