Ammoniumthiocyanat 0.1 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ammoniumsulfocyanid, Ammoniumrhodanid
MQ100
1.09900.0001
1.09900.0001EA 38.1 EUR
1.09900.0001
Ammoniumthiocyanat 0.1 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
Molecular Weight: 76.12 g/mol
Schmelzpunkt: 150
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (H2O, 20 °C)