Kaliumiodat 1/60 mol/l (3.567 g KIO₃) konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol® volumetrische Lösung, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.09917.0001
1.09917.0001EA 52 EUR
1.09917.0001
Kaliumiodat 1/60 mol/l (3.567 g KIO₃) konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol® volumetrische Lösung, Supelco®
Kaliumiodat
Formel: KlO₃
Molecular Weight: 214 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011406
CAS-Nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN: 3139
ADR: 5.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 (H2O, 20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR