Kaliumhydroxid 0.1 mol/l aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
MQ100
1.09921.0001
1.09921.0001EA 38.8 EUR
1.09921.0001
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8
Merck Index: 12,07806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material