Kaliumpermanganat 0.002 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Permanganic acid potassium salt

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.09930.0001 1.09930.0001_N
1.09930.0001EA 33.37 EUR
1.09930.0001 MERC1.09930.0001_N
Kaliumpermanganat 0.002 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Density 1.002 g/cm3 (20 °C)
pH 7.3 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR