Natriumcarbonat 0.05 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: wasserfreie Soda

MQ100

1.09940.0001
1.09940.0001EA 27.7 EUR
1.09940.0001
Natriumcarbonat 0.05 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105.99 g/mol
Siedepunkt: 1600
Schmelzpunkt: 854
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 11.6 (H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR