Magnesium-Standardlösung, Konzentrat, 1.000 mg Mg in 6%iger Salzsäure (aus MgCl2) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.09949.0001
1.09949.0001EA 49.8 EUR
1.09949.0001
Magnesium-Standardlösung, Konzentrat, 1.000 mg Mg in 6%iger Salzsäure (aus MgCl2) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Standards Kationischer Standards Magnesium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST