Salpetersäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol/l in wässriger Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09964.0001
1.09964.0001EA 31.7 EUR
1.09964.0001
Salpetersäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol/l in wässriger Lösung, Titrisol®, Supelco®
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -10 °C
Boiling Point 101 °C (1013 hPa)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material