Barium-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Ba in 7%iger Salzsäure (aus BaCl2) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.09968.0001
1.09968.0001EA
45.8
EUR
1.09968.0001
Barium-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Ba in 7%iger Salzsäure (aus BaCl2) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Barium-Standards
BaCl₂ in 7% HCl
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST