Blei-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Pb in Wasser (aus Pb(NO₃)₂) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.09969.0001
1.09969.0001EA 49 EUR
1.09969.0001
Blei-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Pb in Wasser (aus Pb(NO₃)₂) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Standards Kationischer Standards Blei-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST