Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 mol/l in wässriger Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09970.0001 1.09970.0050
1.09970.0001EA 32.5 EUR
1.09970.0001 1.09970.0050
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1 mol/l in wässriger Lösung, Titrisol®, Supelco®
Salzsäure
Formel: HCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material