Eisen-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Fe in 15%iger Salzsäure (aus FeCl3) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.09972.0001
1.09972.0050
1.09972.0001EA
46.6
EUR
1.09972.0001
1.09972.0050
Eisen-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Fe in 15%iger Salzsäure (aus FeCl3) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Eisen-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST