Schwefelsäure 0.005 mol/l aqueous solution_concentrated, Supelco®
Lieferant: Merck
MQ100
1.09982.0001
1.09982.0001EA 30.7 EUR
1.09982.0001
Schwefelsäure 0.005 mol/l aqueous solution_concentrated, Supelco®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: 10.38
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 1.1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material