Silbernitrat 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09990.0001
1.09990.0001EA 116 EUR
1.09990.0001
Silbernitrat 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1760
ADR: 8,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material