Zinksulfat 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09991.0001
1.09991.0001EA 58.2 EUR
1.09991.0001
Zinksulfat 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Zinksulfat
Formel: O₄SZn
Molecular Weight: 161.45 g/mol
Schmelzpunkt: 100
Dichte: 1.45
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011302
CAS-Nummer: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9
Merck Index: 12,10293
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material