Titriplex® III concentrate 0.1 M, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz
MQ100
1.09992.0001
1.09992.0001EA 27.43 EUR
1.09992.0001
Titriplex® III concentrate 0.1 M, Titrisol®, Supelco®
EDTA Dinatriumsalz
Concentration after dilution to 1 liter: c(C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ ∙ 2 H₂O) = 0.1 mol/l
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Molecular Weight: 336.21 g/mol
Dichte: 1.14 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 7.4 - 7.6 (H2O, 20 °C)