Chlorid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.10079.0001
1.10079.0001EA 60.5 EUR
1.10079.0001
Chlorid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
MQuant® (MQ) Teststäbchen stellen ein Labor auf nur wenigen Quadratmillimetern dar. Als Screening-Verfahren bieten die Teststäbchen dem Anwender einen raschen Überblick darüber, ob und welche weiterführende Analysen notwendig sind. Diese gezielte Vorauswahl hilft viele zeit- und kostenaufwendige Analysen einzusparen. Die Stäbchen, die aus einer  biologisch abbaubaren Polyesterfolie bestehen sowie der geringe Reagenzieninhalt in den Reaktionszonen ermöglichen eine problemlose Entsorgung.
  • Einfach zu handhaben: eintauchen, etwas abwarten und anschließend einfach die Farbe mit der beigefügten Farbskala vergleichen
  • Sicher: keine zusätzlichen Reagenzien nötig
  • Schnelle Resultate (innerhalb 2 Minuten) ermöglichen schnelle Entscheidungen
  • Portabel: kann überall innerhalb und außerhalb des Labors angewendet werden