Arsenazo III, Millipore®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.10107.0005
1.10107.0005EA 1300 EUR
1.10107.0005
Arsenazo III, Millipore®
Arsenazo III
Formel: C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036695
CAS-Nummer: 1668-00-4
EINECS: 216-788-6
UN: 3465
ADR: 6.1,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 776.36 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
pH 2.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials