Salzsäure 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®

Lieferant: Merck
Achtung

1.10165.9025 1.10165.2500 1.10165.9190
1.10165.9025EA 0 EUR
1.10165.9025 1.10165.2500 1.10165.9190
Salzsäure 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Salzsäure
Formel: HCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR