N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED) analytisches Reagens, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.10732.0100
1.10732.0100EA 44.2 EUR
1.10732.0100
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED) analytisches Reagens, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Formel: C₆H₁₆N₂
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 17 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008335
CAS-Nummer: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM