Spectromelt® A 10 (di-Lithiumtetraborat) zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.10783.1000
1.10783.5000
1.10783.9025
1.10783.1000EA
401
EUR
1.10783.1000
1.10783.5000
1.10783.9025
Spectromelt® A 10 (di-Lithiumtetraborat) zur Analyse, Supelco®
di-Lithiumtetraborat
Formel:
Li₂B₄O₇ Schmelzpunkt: 918 °C Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011083 CAS-Nummer: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Merck Index: 14,05524 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) | ≥ 98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.005 % |
Phosphate (PO₄) | ≤ 0.002 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.005 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.005 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.001 % |
K (Potassium) | ≤ 0.005 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.001 % |
Na (Sodium) | ≤ 0.005 % |