Titan(III)chlorid 15% in Salzsäure 10% Reag. Ph. Eur., Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Titantrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.10789.0001
1.10789.0001EA 121 EUR
1.10789.0001
Titan(III)chlorid 15% in Salzsäure 10% Reag. Ph. Eur., Sigma-Aldrich®
Titanium(III) chloride
Formel: Cl₃Ti
Molecular Weight: 154,24 g/mol
MDL: MFCD00011266
CAS-Nummer: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN: 1789
ADR: 8,