Dichlor-1,3,5-triazintrion Natriumsalz Dihydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: NaDCC, Troclosennatrium Dihydrat, Dichlorisocyanursäure Natriumsalz Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.10887.2500
1.10887.2500EA 232 EUR
1.10887.2500
Dichlor-1,3,5-triazintrion Natriumsalz Dihydrat, Supelco®
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Formel: C₃Cl₂N₃NaO₃·2H₂O
Molecular Weight: 255,98 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149404
CAS-Nummer: 51580-86-0
EINECS: 220-767-7
UN: 3077
ADR: 9,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 250 g/l (25 °C)
Melting Point 240 - 250 °C (decomposition)
Molar Mass 255.98 g/mol
Bulk Density 980 kg/m3
pH 6.7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material