Lanthan(III)oxid ≥99,5% für die Atomabsorptionsspektroskopie pH 9.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.10982.0025
1.10982.0025EA 154 EUR
1.10982.0025
Lanthan(III)oxid ≥99,5% für die Atomabsorptionsspektroskopie pH 9.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®
Lanthan(III)oxid
Formel: La₂O₃
Siedepunkt: 4200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2315 °C
Dichte: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011071
CAS-Nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (complexometric, on of the ignited basis substance) ≥ 99.5 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005
Cu (Copper) ≤ 0.0003 %
Fe (Iron) ≤ 0.002
Li (Lithium) ≤ 0.0001 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.0003 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR