tri-Natriumcitrat, wasserfrei, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E331, SAFC®

Lieferant: Merck

1.11037.9026 1.11037.1000
1.11037.9026EA 1690 EUR
1.11037.9026 1.11037.1000
tri-Natriumcitrat, wasserfrei, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E331, SAFC®
tri-Natriumcitrat
Formel: C₆H₅Na₃O₇
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 1,815 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 290 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012462
CAS-Nummer: 68-04-2
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 12,08746

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR