Schnelltests, Nitrat-Test, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Schnelltests, Visueller Farbvergleich.
- Ergebnisse in ungefähr 7 Minuten
- Einfach zu bedienen
- Anwendungsorientierte Messbereiche
- Portabel
- Eine Auswahl an preisgünstigen Nachfüllpackungen (NP) ist erhältlich
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden:
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasser-Analytik.
Lieferumfang: Alle Testsätze enthalten die notwendigen Reagenzien, Reaktionsküvetten, eine Farbvergleichskarte und eine ausführliche Bedienungsanleitung.