Puffertabletten nach Weise, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Ideal zur Herstellung von Pufferlösungen nach WEISE für die Färbung von Blutausstrichen.
Vorbereitete Pufferlösungen werden in der Hämatologie zur Verdünnung von Färbelösungen und zum Spülen beim Färben verwendet. Jede Tablette reicht für einen Liter Pufferlösung, und jede hergestellte Lösung bleibt vier Wochen lang stabil.