Sudan III, Millipore®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.11747.0025
1.11747.0025EA 121 EUR
1.11747.0025
Sudan III, Millipore®
Sudan III
Formel: C₂₂H₁₆N₄O
Schmelzpunkt: 205,3…206.3 °C
MDL: MFCD00003905
CAS-Nummer: 85-86-9
EINECS: 201-638-4
Merck Index: 12,09054
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 199 °C (decomposition)
Molar Mass 352.39 g/mol