Phenolrot Natriumsalz, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumhydrogen-4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-yliden)bisphenolat-S,S-dioxid, Phenolsulfonphthalein Natriumsalz, 4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid) Natriumsalz, Phenolrot wasserlöslich
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.11748.0005
1.11748.0005EA 67.9 EUR
1.11748.0005
Phenolrot Natriumsalz, Supelco®
Phenolrot Natriumsalz
Formel: C₁₉H₁₃NaO₅S
Molecular Weight: 376.35 g/mol
Schmelzpunkt: 285
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066901
CAS-Nummer: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 12,07397
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 285 °C
Molar Mass 376.35 g/mol