Kaliumhydroxid 2 mol/l (2 N) methanol, Titripur® Volumetric, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
MQ100
1.11787.2500
1.11787.2500EA 139 EUR
1.11787.2500
Kaliumhydroxid 2 mol/l (2 N) methanol, Titripur® Volumetric, Supelco®
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
Merck Index: 12,07806