Sulfanilamid Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Anilin-4-sulfonsäureamid, 4-Aminobenzolsulfonamid, 4-Aminobenzolsulfonsäureamid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.11799.0100
1.11799.0100EA 134.61 EUR
1.11799.0100
Sulfanilamid Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Sulfanilamid
Formel: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Molecular Weight: 172.21 g/mol
Siedepunkt: 401
Schmelzpunkt: 163…167 °C
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007939
CAS-Nummer: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 13,09010
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76bb9ab6bdf23e9d846b24d4f57047dea1d5071&vid=f2f1c5e47a127cd33d3b4a2a31b1057c375456eb&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 7.5 g/l (25 °C)
Melting Point 163 - 167 °C
Molar Mass 172.2 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 1.50 g/cm3
pH 5.8 - 6.1 (5 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR