Chrom, Patinal®

Lieferant: Merck

1.11807.0100
1.11807.0100EA 0 EUR
1.11807.0100
Chrom, Patinal®
Chromium
Formel: Cr
Molecular Weight: 52 g/mol
Siedepunkt: 2469
Schmelzpunkt: 1840
Dichte: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR