Azomethin H Natriumsalz, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Natriumhydrogen-4-hydroxy-5-(salicylidenamino)naphthalin-2,7-disulfonat, Azomethine-H Mononatriumsalz, 8-Hydroxy-1-(salicylidenamino)naphthalen-3,6-disulfonsäure-6-natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.11962.0010
1.11962.0100
1.11962.0010EA
593
EUR
1.11962.0010
1.11962.0100
Azomethin H Natriumsalz, Supelco®
Azomethin H Natriumsalz
Formel:
C₁₇H₁₂NNaO₈S₂ Schmelzpunkt: > 200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042050 CAS-Nummer: 5941-07-1 EINECS: 227-698-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Molar Mass | 445.39 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...