Azomethin H Natriumsalz, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Natriumhydrogen-4-hydroxy-5-(salicylidenamino)naphthalin-2,7-disulfonat, Azomethine-H Mononatriumsalz, 8-Hydroxy-1-(salicylidenamino)naphthalen-3,6-disulfonsäure-6-natriumsalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.11962.0010 1.11962.0100
1.11962.0010EA 593 EUR
1.11962.0010 1.11962.0100
Azomethin H Natriumsalz, Supelco®
Azomethin H Natriumsalz
Formel: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂
Schmelzpunkt: > 200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042050
CAS-Nummer: 5941-07-1
EINECS: 227-698-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 445.39 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR