Bariumtitanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Bariumtitanat, Bariumtitan(IV)oxid, Bariumtitanoxid, Bariumorthotitanat, Bariumtitanat(IV)

MQ200

1.12048.0250 1.12048.0050
1.12048.0250EA 95.9 EUR
1.12048.0250 1.12048.0050
Bariumtitanat, Sigma-Aldrich®
Bariumtitanat
Formel: BaO₃Ti
Molecular Weight: 233.21 g/mol
Schmelzpunkt: 1625
Dichte: 5.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003447
CAS-Nummer: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
Merck Index: 12,01029

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1625 °C
Molar Mass 233.2 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Density 6.08 g/cm3 (20 °C)
pH 9.6 (20 g/l, H2O, 25 °C) (slurry)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR