Bor, Pulver, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.12070.0025 1.12070.0010
1.12070.0025EA 146 EUR
1.12070.0025 1.12070.0010
Bor, Pulver, Sigma-Aldrich®
Boron
Formel: B
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134034
CAS-Nummer: 7440-42-8
EINECS: 231-151-2
UN: 3178
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01333

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 2075 °C
Molar Mass 10.81 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3
Boiling Point 4000 °C
Density 1.73 g/cm3 (15 °C)
Ignition Point 700 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR