Bornitrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12073.0050
1.12073.0050EA 90.4 EUR
1.12073.0050
Bornitrid, Sigma-Aldrich®
Boron nitride
Formel: BN
Schmelzpunkt: 2527 °C
Dichte: 2,15 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011317
CAS-Nummer: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 13,01336
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 2700 - 3000 °C
Molar Mass 24.82 g/mol
Bulk Density 120 kg/m3
Density 2.34 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)