Schwefelsäure ≥98%, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.12080.1000 1.12080.9025 1.12080.2500 1.12080.2510 1.12080.0510
1.12080.1000EA 57.7 EUR
1.12080.1000 1.12080.9025 1.12080.2500 1.12080.2510 1.12080.0510
Schwefelsäure ≥98%, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,38
Dichte: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR