Calciumcarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL JP, USP, FCC, E170, BP, Ph. Eur. suitable for use as excipient (max. 0,0001% Al), gefällt, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Marmor
1.12120.9029
1.12120.9029EA 0 EUR
1.12120.9029
Calciumcarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL JP, USP, FCC, E170, BP, Ph. Eur. suitable for use as excipient (max. 0,0001% Al), gefällt, SAFC®
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
Molecular Weight: 100.09 g/mol
Schmelzpunkt: 825
Dichte: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658