Disulfinblau, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Patentblau VF Natriumsalz, Hydrogen[4-[4-(diethylamino)-2',4'-disulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]diethylammonium, Natriumsalz, Acid Blue1
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12144.0025
1.12144.0025EA 146 EUR
1.12144.0025
Disulfinblau, Supelco®
Disulfinblau
Formel: C₂₇H₃₁N₂NaO₆S₂
Molecular Weight: 566.67 g/mol
Schmelzpunkt: 290
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012119
CAS-Nummer: 129-17-9
EINECS: 204-934-1
Merck Index: 12,09161
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 210 g/l (25 °C)
Melting Point 290 °C (decomposition)
Molar Mass 566.67 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH 6.9 (10 g/l, H2O, 20 °C)